B2133
N-Benzoil-Pro-Phe-Arg-p-nitroanilida hydrochloride
protease substrate, chromogenic, ≥97% (HPLC), powder
Sinónimos:
Bz-Pro-Phe-Arg-p-nitroanilide hydrochloride, Bz-Pro-Phe-Arg-pNA hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
N-Benzoil-Pro-Phe-Arg-p-nitroanilida hydrochloride, protease substrate
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
methanol: 25 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.NC(=N)NCCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccc(cc4)N(=O)=O
InChI
1S/C33H38N8O6.ClH/c34-33(35)36-19-7-13-26(29(42)37-24-15-17-25(18-16-24)41(46)47)38-30(43)27(21-22-9-3-1-4-10-22)39-31(44)28-14-8-20-40(28)32(45)23-11-5-2-6-12-23;/h1-6,9-12,15-18,26-28H,7-8,13-14,19-21H2,(H,37,42)(H,38,43)(H,39,44)(H4,34,35,36);1H
Clave InChI
OGYWLWIIQPDFPW-UHFFFAOYSA-N
Sustratos
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)