Merck
B4875
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
trypsin substrate, chromogenic, elastase substrate, ≥98%, powder
Sinónimos:
Nα-Benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide hydrochloride, BANI, BAPNA
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22N6O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
434.88
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-011-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4081878
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
, white to light yellow to light brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H
InChI key
DEOKFPFLXFNAON-UHFFFAOYSA-N
General description
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride (DL-BAPNA) is a chromogenic substrate for proteolytic enzymes such as trypsin, amidase, and balterobin. Hydrolysis of DL-BAPNA at the bond between the arginine and the p-nitroaniline moieties releases the chromophore p-nitroaniline, which can be detected by colorimetric analysis.
A chromogenic trypsin substrate.
Application
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride has been used as a substrate for trypsin and elastase in enzyme analysis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)