Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H34N8O9
Peso molecular:
542.54
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
technique(s)
activity assay: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)CCN)CCCNC(=N)N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI key
PBMJNSQKWBTVOL-GXKRWWSZSA-N
Application
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?