AAPMLS
Amino Acid Peptide Metabolite Library Of Standards
Supplied by IROA Technologies
Sinónimos:
AAPMLS, Mass Spectrometry Metabolite Library
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
envase
pkg of 2 plates
fabricante / nombre comercial
IROA Technologies
placa tamaño
96 wells
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Acetylated, methylated and hydroxyl amino acids
- Di Peptides
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Nota de preparación
Otras notas
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Ofrecemos kits y colecciones de metabolitos de pequeño tamaño con una completa gama de metabolitos primarios que cubren las vías metabólicas clave para su investigación en metabolómica.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.