A9042
Anti-Dog IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Rabbit Anti-Dog IgG (whole molecule)−HRP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
direct ELISA: 1:25,000
dot blot: 1:40,000 using direct chemiluminescence assay using 10 ng dog IgG/dot. Luminol plus enhancer was used as substrate.
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- IgG/dot
- western blotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)