A4414
Albumin from porcine serum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Porcine
Ensayo
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Formulario
lyophilized powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
Porcine ... ALB(396960)
Descripción general
Aplicación
- as a non-hazardous protein to test its effect on T84 polarized intestinal monolayers and Caco2 polarized intestinal monolayers barrier integrity in trans-Epithelial Electrical Resistance (TEER) assay
- to test its effect on the human intestinal epithelial cell lines
- to test its interaction with the biodegradable ester-functionalized gemini surfactant 16-E2-16 using ultraviolet (UV)-visible and circular dichroism (CD) spectroscopy measurements
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)