Saltar a
A4106
N-Acetil-D-glucosamina
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2-Acetamido-2-desoxi-D-glucosa, D-GlcNAc
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$59.300
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$204.000
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$749.000
$561.750
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO6
Número CAS:
Peso molecular:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-368-2
Beilstein/REAXYS Number:
1727589
MDL number:
$59.300
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
beige
mp
211 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
Application
N-Acetyl-D-glucosamine (D-GlcNAc) is a derivitized glucose monomer found in polymers of bacterial cell walls, chitin, hyaluronic acids and various glycans. D-GlcNAc is used to identify, differentiate and characterize N-acetyl-β-D-hexoaminidase(s).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T2144346299A2795
description
≥95% (HPLC)
description
≥93% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥99% (by Assay)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
color
beige
color
white to yellow cast
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetil-D-glucosamina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)