Merck
346299
D(+)Glucosamine, Hydrochloride
Sinónimos:
D(+)Glucosamine, Hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose, Chitosamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO5 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
179.17 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99% (by Assay)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].NC(C(O)C(O)C(O)CO)C=O.[H+]
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H
InChI key
CBOJBBMQJBVCMW-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c