A3415
Anti-Sheep IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti Sheep Antibody, Anti Sheep Antibody - Anti-Sheep IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in donkey, Anti Sheep Hrp
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
donkey
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
sheep
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)