Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Anticuerpos secundarios y de control
Inmunohistoquímica: 1:500-1:5 000.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Physical form
Reconstituir con 1,5 ml de agua destilada estéril.
Preparation Note
AVISO:
El uso de azida sódica como conservante inhibirá sustancialmente la actividad enzimática de la HRP.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity sheep | species reactivity chicken | species reactivity sheep | species reactivity mouse |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo de conejo anti-IgG de oveja, conjugado con HRP
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c