A0972
Apolipoprotein A-II from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinónimos:
Apo A-II
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human plasma
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
17.38 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... APOA2(336)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.