Acerca de este artículo
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
76
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleconjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
~95% (HPLC)
form
buffered aqueous solution
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Hay cinco clases de inmunoglobulina en los seres humanos. De ellas, la inmunoglobulina M (IgM) es una proteína de elevado peso molecular que tiene cinco o seis subunidades. Los monómeros de la IgM están compuestos por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras conectadas por un enlace disulfuro. El suero humano muestra una baja concentración de monómeros de IgM. Tiene un elevado contenido de carbohidratos, de en torno al 12 %. Es la primera inmunoglobulina producida por los neonatos.
Los anticuerpos IgM están presentes como pentámeros en el suero y se producen en respuesta a antígenos.
La IgM del suero humano se purifica del suero humano normal mediante técnicas de precipitación y de filtración en gel. Se determina que la inmunoglobulina tiene una pureza de al menos el 95 % mediante procedimientos de HPLC.
Los anticuerpos IgM están presentes como pentámeros en el suero y se producen en respuesta a antígenos.
La IgM del suero humano se purifica del suero humano normal mediante técnicas de precipitación y de filtración en gel. Se determina que la inmunoglobulina tiene una pureza de al menos el 95 % mediante procedimientos de HPLC.
Application
La IgM humana purificada puede utilizarse como un antígeno de referencia, patrón, bloqueante o proteína de recubrimiento en una variedad de inmunoanálisis, como el ELISA, la inmunodifusión en punto, la inmunotransferencia western, la inmunodifusión y la inmunoelectroforesis. Otras aplicaciones incluyen materiales de partida para la preparación de inmunógenos e inmunoadsorbentes en fase sólida. La IgM del suero humano se utilizó como patrón en el ELISA (100 μg/ml) y la transferencia por puntos. Se utilizó un intervalo de concentraciones de anticuerpo de 200 μg/ml a 1 mg/ml en los análisis de unión de la IgM.
Se ha utilizado IgM del suero humano
Se ha utilizado IgM del suero humano
- en análisis de inhibición ELISA
- en inmunotransferencia
- como patrones de peso PM (peso molecular)
- en análisis de unión de IgM
- para confirmar el agotamiento de las inmunoglobulinas
Biochem/physiol Actions
La inmunoglobulina M (IgM) actúa como una parte específica del antígeno del receptor antigénico de las células B en la superficie de los linfocitos B que no son estimulados, en su forma monómera. Las moléculas de IgM polímeras también actúan como importantes activadores de la cascada clásica del complemento. La IgM es esencial en la aglutinación y las reacciones citolíticas.
Physical form
Disolución en solución Tris-HCl 0,05 M, cloruro sódico 0,2 M, pH 8,0, que contiene acida sódica 15 mM.
Preparation Note
Conservar entre 2 y 8 °C. Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?