This product is delipidated during its purification process from human plasma. Although it is not routinely tested for final lipid contamination, previous lots have been tested by SPIFE Vis Cholesterol Gel against a cholesterol profile standard and no visible lipid contamination had been found.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $206.000 |
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $351.000 |
Acerca de este artículo
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
28.3 kDa
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOA1(335)
Application
La apolipoproteína A-I del plasma humano se ha utilizado para inducir el flujo de salida del colesterol en células cargadas con nitrobenzoxadiazol (NBD)-colesterol. También se ha utilizado para detectar anticuerpos IgG anti-apoA-1 mediante enzimoinmunonálisis de absorción (ELISA).
Componentes proteicos principales en las lipoproteínas de alta densidad (HDL)
Biochem/physiol Actions
Activa la lecitina-colesterol aciltransferasa (LCAT), que es responsable de la esterificación del colesterol en el plasma.
La Apo-AI constituye ~70% del resto proteico de las HDL. Se trata de una cadena polipeptídica única que consta de 245 aminoácidos con ácido glutámico como residuo C-terminal y ácido aspártico como residuo N-terminal. Se ha comunicado una masa molecular de 28,3 kDa. La proteína está constituida por una isoforma mayor (pI 5,6) y dos isoformas menores (pI 5,53 y 5,46). La Apo-AI muestra un alto contenido de estructura α-hélice. Las regiones anfipáticas de la estructura α-helicoidal parecen ser las responsables de la capacidad de unión a lípidos. En disolución acuosa, la Apo-AI muestra autoasociación con un cambio conformacional menor. La Apo-AI activa la lecitin-colesterol aciltransferasa (LCAT), que es responsable de la esterificación del colesterol en el plasma.
Los niveles de Apo-AI en plasma normal son de 90-130 mg/dl. Los niveles de Apo-AI pueden estar inversamente relacionados con el riesgo de enfermedad coronaria.
Los niveles de Apo-AI en plasma normal son de 90-130 mg/dl. Los niveles de Apo-AI pueden estar inversamente relacionados con el riesgo de enfermedad coronaria.
Physical form
Disolución en bicarbonato de amonio de 10 mM
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-GE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human plasma | biological source - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apolipoproteína A-I from human plasma
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Is Product No. A0722, ApoA1 delipidated?
1 answer-