90938
Micro particles based on polystyrene, dark blue
size: 100 μm
Sinónimos:
Polystyrene blue microbeads (100 μm), Latex-coated polystyrene beads (100 μm), Latex beads from PS, dark blue
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
suspension (aqueous)
reticulante
2 % cross-linked
concentración
5% (solids)
tamaño de partícula
100 μm
bp
30-80 °C
mp
240 °C
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The accurate diameter of 100 μm is determined by methods described by the National Institute of Standards and Technology (NIST, USA), such as:
- Transmission electron microscopy
- Scanning electron microscopy
- Optical microscopy
- COULTER COUNTER particle size analyzer with HDF system.
The measuring instruments are calibrated using standards obtained from the Community Bureau of Reference (BCR, Belgium: Standards RM 165, 166 or 167) and from the NIST (SRM 1690, 1691 or 1692).
Aplicación
Also used as a test sample to characterize a lensfree imaging system.
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration checking, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?