Merck
42922
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 3 μm
Sinónimos:
Latex beads from PS, dark red
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
5% (solids)
storage temp.
2-8°C
Application
Micro particles based on polystyrene, dark red, has been used as a blood-mimicking fluid suspension in the Doppler flowmetry/velocimetry approach.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)