87896
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 20.0 μm
Sinónimos:
Monodisperse polystyrene latex particles (20.0 μm), monodisperse polystyrene microbeads (20.0 μm), monodisperse polystyrene microspheres (20.0 μm), polystyrene monodisperse microparticles (20.0 μm), Size standards
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
aqueous suspension
particles
reticulante
2 % cross-linked
concentración
2% (solids)
tamaño de partícula
20.0 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Also used to:
- standardize methods of size-dependent chromatographic separations.
- validate the Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis technique based on size measurements.
- determine the impact of polystyrene microplastic exposure on feeding capacity of marine copepod Calanus helgolandicus.
- produce monolayers in the synthesis of 2D nanomaterials coated micromotors
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Nota de análisis
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?