61229
Stearoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine octadecanoyl ester, C18-Carnitine, Octadecanoyl-L-carnitine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D -15±2°, c = 1 in methanol
impurezas
≤10% water
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H49NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h23H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Clave InChI
FNPHNLNTJNMAEE-HSZRJFAPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)