Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H41NO4
Número CAS:
Peso molecular:
371.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
4149853
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Storage condition:
under inert gas (Argon)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
storage condition
under inert gas (Argon)
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h19H,5-18H2,1-4H3/t19-/m1/s1
InChI key
PSHXNVGSVNEJBD-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Myristoyl-L-carnitine is a human carnitine involved in beta-oxidation of long-chain fatty acids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristoyl-L-carnitine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?