53572
Micro particles, magnetic, amino functionalized
Sinónimos:
Amino functionalized MNPs, Magnetic micro particles, amino functionalized
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
descripción
particle mass concentration 40 - 55 mg/mL
bp
212 °C
mp
32 °C
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
The product is superparamagnetic, comprising particles with iron oxide core and silane coating. BioMag® Plus Particles are approx. 1 micron in diameter.
Aplicación
Also used in microfluidic biosensors as a platform to immobilize bioactive materials for quantifying:
- mycotoxins in fruits[1] and feedstuffs[2]
- emerging contaminants in river water samples[3]
- fungal pathogens in fruits[4]
In addition, it finds application in electrochemical determination of drug residues in animal tissues.[5]
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 10 mL pack size as a neat sample
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?