Saltar al contenido
I7643
Amine-terminated magnetic particles
50 mg/mL in deionized water
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
suspension
Biological source:
synthetic (organic)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
form
suspension
concentration
50 mg/mL in deionized water
extent of labeling
~12 μmol per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
Superparamagnetic iron oxide particles, approx. 1 μm in size
capacity
~10 mg/mL, protein coupling capacity (protein)
suitability
suitable for microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
Amine-terminated magnetic particles are buffered in an aqueous solution and used for affinity chromatography, protein chromatography and activated/functionalized matrices. Amine-terminated magnetic particles have been used in the development of methods to detect Mycobacterium tuberculosis and Herpes Simplex Virus-1.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)