Merck
50649
Sigma-Aldrich
Glyoxal solution
for molecular biology, BioReagent, ~40% in H2O (~8.8 M)
Sinónimos:
Ethanedial, Oxalaldehyde
Seleccione un Tamaño
25 ML
$89.100
100 ML
$317.000
$89.100
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
$89.100
100 ML
$317.000
About This Item
Fórmula lineal:
OHCCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
58.04
Beilstein:
1732463
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.52
$89.100
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for molecular biology
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Formulario
liquid
concentración
~40% in H2O (~8.8 M)
impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
índice de refracción
n20/D 1.409
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Clave InChI
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Glyoxal is a nucleic acid denaturant. It acts as a specific probe for homopurine strands of DNA.
Aplicación
Suitable for
  • nucleic acid denaturation
  • binding of DNA/RNA to nitrocellulose membrane
Otras notas
This form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water in a relatively stable configuration.
May precipitate on storage; redissolve at 50-60 °C.
Precaución
May precipitate on storage; redissolve at 50-60 °C.
Principio
Glyoxal forms stable complex with guanine residues that results in denaturation of nucleic acids.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Hybridization of denatured RNA transferred or dotted nitrocellulose paper.
P S Thomas
Methods in enzymology, 100, 255-266 (1983-01-01)
R N Skopp et al.
Analytical biochemistry, 169(1), 132-137 (1988-02-15)
This paper describes agarose gel electrophoresis and silver staining of denatured RNAs. Glyoxal- or formaldehyde-denatured RNAs are electrophoresed in an agarose gel cast on a plastic support using an inert, low conductivity buffer. Following electrophoresis, the gel is stained with
M Vojtisková et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 5(2), 283-296 (1987-10-01)
Plasmid pEJ4, which is a derivative of pUC19 containing an insert with 60-bp-long homopurine.homopyrimidine tract from sea urchin P. miliaris histone gene spacer, was studied by chemical probes of the DNA structure osmium tetroxide and glyoxal. The former probe reacts
Catherine Lambert et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 18(1), 59-69 (2012-10-30)
The molecular basis of Alzheimer's disease has not been clearly established, but disruption of brain metal ion homeostasis, particularly copper and zinc, might be closely involved in the pathogenesis of this disease and its characteristic β-amyloid neuropathological features. The use
Yu Wang et al.
Chemical Society reviews, 41(11), 4140-4149 (2012-04-18)
Methylglyoxal (MGO) and glyoxal (GO), known as reactive carbonyl species, can be generated endogenously and exogenously (human body and food system). They are attracting increased attention because of their relationship with diabetes and flavour generation. In this review, their characteristics
Questions
  1. Is this glyoxal deionized?
    1 answer
    1. This glyoxal is not deionized. As mentioned in the DESCRIPTION section under 'Other Notes', the form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water in a relatively stable configuration.