49290
β-Glucosidase from almonds
lyophilized, powder, ≥4 U/mg
Sinónimos:
β-D-Glucoside glucohydrolase
Seleccione un Tamaño
$67.000
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$67.000
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
calidad
lyophilized
actividad específica
≥4 U/mg
mol peso
Mr ~135000
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?