10791
Antipain
>50000 U/mg
Sinónimos:
[(S)-1-Carboxy-2-phenylethyl]carbamoyl-L-arginyl-L-valyl-argininal
About This Item
Productos recomendados
actividad específica
>50000 U/mg
Modo de acción
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)/t18?,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
SDNYTAYICBFYFH-KTYMLHDXSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Definición de unidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?