10021101
SerBob cell line human
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human prostate
Formulario
liquid
envase
tube of 5 μg 10021101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10021101-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
4n (67 to 88)
morfología
Cobblestone
productos
More differentiated than Bob with increased CD24, PAP, PSCA expression (prostate differentiation markers). 10% 3-D sphere formation in Matrigel. Migratory and invasive when compared to benign prostate tumour. More invasive than Bob.
receptores
CD44, alpha2 integrin, alpha6 integrin, EGFR, FGFR1, LIFR
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Envase
Perfil del ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,14
D16S539: 10,12
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 9
TPOX: 8,10
vWA: 17
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)