08062601
F11 cell line from rat
Sinónimos:
F-11 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
Descripción general
For complete product information, please see ECACC
Origen línea celular
A somatic cell hybrid of a rat embryonic dorsal root ganglion (DRG) and mouse neuroblastoma cell line N18TG2. The line retains both rat and mouse chromosomes and synthesises both rat and mouse isoenzymes. Manifests a unique combination of action potential properties and cell surface markers.
Aplicación
Recommended culture medium: DMEM + 2mM Glutamine + 10% FBS
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)