01673
Acriflavine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (AT)
Sinónimos:
3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride mixt. with 3,6-diaminoacridine (proflavine), Euflavine, Trypaflavine Neutral
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (AT)
Formulario
powder
composición
Sum of components 3,6-diaminoacridinium chloride and 3,6-diamino-10-methylacridinium chloride, ≥70% HPLC
solubilidad
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
fluorescencia
λex 463 nm; λem 490 nm in ethanol
idoneidad
suitable for fluorescence
cadena SMILES
[Cl-].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
[Cl-].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;1H
Clave InChI
PEJLNXHANOHNSU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Excitation and emission wavelengths in various solvents :
- Methanol: λex = 424 nm; λem = 518 nm
- Ethanol: λex = 426 nm; λem = 524 nm
- Propanol: λex = 430 nm; λem = 512 nm
- Butanol: λex = 430 nm; λem = 526 nm
- Formamide: λex = 434 nm; λem = 524 nm
- Glycerol: λex = 432 nm; λem = 540 nm
- Water: λex = 416 nm; λem = 514 nm
Insoluble in ether, chloroform, and fixed oils. Utilized in fluorescence steady state measurements as a donor molecule (when paired with rhodamine 6G as the acceptor) to function as a pH sensor .
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?