P16621
Phenylacetic acid
99%
Sinónimos:
α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
~4 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 97 °C)
Ensayo
99%
Formulario
crystals
bp
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
densidad
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Clave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Phenylacetic acid can be used to synthesize a variety of phenyl substituted compounds by Pd (II)-catalyzed C-H activation/aryl-aryl coupling reaction.
- It can be employed in the preparation of Mn16 single-molecule magnets by reductive aggregation route.
- It can be used as a precursor to synthesize chromones, isoflavones, and homoisoflavones.
- It can also be used as a key precursor in the synthesis of emethallicin E and (−)-incarviatone A.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?