Merck
646377
Sigma-Aldrich
Metanol
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for HPLC
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.05
bp:
64.7 °C (lit.)
64.7 °C
Nombre del producto
Metanol, HPLC Plus, ≥99.9%
grado
HPLC Plus
Nivel de calidad
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
cumplimiento norm.
suitable for FDA C-010.02
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
36 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% Cabonyl Compounds
<0.05% water
residuo de evap.
<0.0001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
64.7 °C
mp
−98 °C (lit.)
solubilidad
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
0.791 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CO
Gradiente de HPLC
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
λ
1 cm path, H2O reference
Absorción UV
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.20
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.005
aplicaciones
PFAS testing
Formato
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El metanol (MeOH) es un disolvente orgánico con una amplia variedad de aplicaciones industriales. Es el principal componente de las pilas de litio. Puede prepararse por hidrogenación del CO2 en varias condiciones. Se ha estudiado la transformación del metanol en hidrocarburos de C2-C10 con ayuda de zeolitas y selectiva con respecto a la forma . El MeOH es un alcohol tóxico empleado para la desnaturalización del alcohol etílico. En un estudio se comunica la preparación de biodiésel a partir de aceite de canola utilizando metanol en condiciones supercríticas.
Aplicación
Adecuado para HPCL, espectrofotometría y algunas aplicaciones LC-MS
Envase
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparación
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Otras notas
Los recipientes Pure-Pac® II precisan el acoplador Micromatic MacroValve, Z560723, para la dispensación de los disolventes.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)
CO2 hydrogenation to methanol over CuZnGa catalysts prepared using microwave-assisted methods.
Cai W, et al.
Catalysis Today, 242, 193-199 (2015)
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
Artículos
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Protocolos
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.