59070
2-Methylbutane
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
Isopentane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.6 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
11.17 psi ( 20 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
788 °F
lim. expl.
8.3 %
impurezas
≤0.05% water
residuo de evap.
≤0.001%
índice de refracción
n20/D 1.354 (lit.)
n20/D 1.354
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
densidad
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-51 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)