59060
2-Methylbutane
analytical standard
Sinónimos:
Isopentane
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
11.17 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.7% (GC)
temp. de autoignición
788 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
8.3 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.354 (lit.)
n20/D 1.354
bp
30 °C (lit.)
densidad
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
petroleum
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?