471194
2-Pentanona
suitable for HPLC, 99.5%
Sinónimos:
Metilpropilcetona
About This Item
Productos recomendados
grado
HPLC grade
presión de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
941 °F
lim. expl.
8.2 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
<0.050% water
residuo de evap.
<0.0003%
índice de refracción
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
solubilidad
water: 72.6 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 370-400 nm Amax: 0.005
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?