34861
2-Butanona
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinónimos:
Etilmetilcetona, MEK, Metiletilcetona
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.49 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
71 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.7%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
960 °F
lim. expl.
10.1 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
residuo de evap.
≤0.001%
transmitancia
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
Absorción UV
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 340 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?