110264
2-Butanona
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
Etilmetilcetona, MEK, Metiletilcetona
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.49 (vs air)
presión de vapor
71 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
960 °F
lim. expl.
10.1 %
dilution
(for general lab use)
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Lipid and Volatile Profiles of Finnish Oat Batches of Pure Cultivars: Investigates the effects of storage on volatile formation including 2-Butanone in food processing, which is significant for food scientists and researchers looking into food preservation and flavor profiling (Puganen et al., 2024).
- Changes in Volatile Compounds and Lipid Oxidation in Various Tissues of Nile Tilapia During Ice Storage: Examines the impact of storage on the volatile compound profiles of seafood, including 2-Butanone, valuable for food scientists and technologists working with seafood preservation and quality assessment (Karbsri et al., 2024).
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?