276839
Zinc chloride solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
0.95-1.10 M (silver nitrate titration)
1.0 M in diethyl ether
densidad
0.835 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)