429430
Zinc chloride
anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Dichlorozinc
About This Item
ethanol: slightly soluble(lit.)
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
Ensayo
≥99.995% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
732 °C/1 atm (lit.)
mp
293 °C (lit.)
solubilidad
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
- as catalyst in knoevenagel condensation of carbonyl substrates with acidic methylene reagents
- in the preparation of porous carbon nanofibers, useful in the fabrication of efficient electrodes for supercapacitors
- as a catalyst in preparation of poly(propylene fumarate)
- in the low temperature synthesis of nanocrystalline zinc oxide films
- in the synthesis of zinc oxide nanoparticles with low agglomeration. Aqueous suspensions of the nanoparticles displayed high transmittance in the visible light range, but exhibited strong absorption in the UV range.
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.