Merck
Z0152
Zinc chloride
BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinónimos:
Dichlorozinc
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ZnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
136.30
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-592-0
MDL number:
Grade:
Molecular Biology
Solubility:
H2O: may be turbid 20 g/200 ML + 6 mL 1M HCL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
product line
BioReagent
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
293 °C (lit.)
solubility
H2O: may be turbid 20 g/200 ML + 6 mL 1M HCL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, Protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)