Merck
270555
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilacetamida
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
87.12
Beilstein:
1737614
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
164.5-166 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
HPLC grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
914 °F
lim. expl.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
<0.030% water
residuo de evap.
<0.001%
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
densidad
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.30
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clave InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Simulación de campo de fases ternaria de estructuras de membrana microporosa de poli(fluoruro de vinilideno) preparadas mediante separación de fase no inducida por disolventes con diferentes aditivos y tratamientos con disolvente: en este estudio se destaca el uso de N,N-dimetilacetamida (DMAC) en la preparación de membranas avanzadas de poli(fluoruro de vinilideno), demostrando su papel crucial en la mejora del procesamiento de polímeros y las estructuras de membranas en la ciencia de los materiales (Zhang et al., 2024).
  • Rendimiento mejorado de la eliminación de proteínas de la membrana de ultrafiltración de fibra hueca PES con estructura tipo esponja: la investigación demuestra la eficacia de la DMAC en la producción de membranas de ultrafiltración de alto rendimiento, enfatizando su importancia en aplicaciones biomédicas y de tratamiento de aguas residuales (Zhao et al., 2024).
  • Aerogeles de poli(fluoruro de vinilideno) con alfa, beta y gamma; formas cristalinas: correlación de propiedades fisicoquímicas con estructuras polimórficas: en este artículo se demuestra la versatilidad de la DMAC como disolvente en la síntesis de aerogeles de poli(fluoruro de vinilideno), vinculando su uso a avances significativos en la comprensión de la cristalinidad y las propiedades de los polímeros (Suresh et al., 2024).
  • Ésteres de celulosa: síntesis para la formación ulterior de películas con nanopartículas de magnetita incorporadas: en el estudio se aprovecha la DMAC para la síntesis de películas de ésteres de celulosa integradas con nanopartículas de magnetita avanzadas, lo que ilustra su potencial en el desarrollo de materiales multifuncionales para diversas aplicaciones industriales (Furlan Sandrini et al., 2024).
Productos recomendados
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B Tosh et al.
Carbohydrate research, 327(3), 345-352 (2000-08-17)
Commercial rayon grade cellulose was dissolved in the lithium chloride-N,N-dimethylacetamide (LiCl-DMAc) solvent system and esterified with acetic anhydride using p-toluenesulfonyl chloride (p-TsCl) and pyridine as catalysts. The reaction temperature was varied from 28 to 70 degrees C and the time
Solution studies of cellulose in lithium chloride and N,N-dimethylacetamide.
McCormick CL, et al.
Macromolecules, 18(12), 2394-2401 (1985)
Solutions of cellulose in N, N-dimethylacetamide/lithium chloride studied by light scattering methods.
Roder T, et al.
Polymer, 42(16), 6765-6773 (2001)
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf