PHR2110
N,N-Dimethylacetamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
N,N-Dimethylacetamide solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1601485
envase
pkg of 3x1.2 mL
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clave InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)