239275
ácido meta-fosfórico
ACS reagent, chips, 33.5-36.5%
Sinónimos:
Ácido metafosfórico
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Formulario
chips
contiene
57.0-63.0% sodium phosphite as stabilizer
concentración
33.5-36.5%
densidad
2 g/cm3
trazas de anión
MnO4- reducers: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
As: ≤1 ppm
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.005% (by ICP)
cadena SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
Clave InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Catalizador en combinación con InCl3 para sintetizar derivados del 1,8-dioxooctahidroxanteno por la reacción de las βdicetonas cíclicas y los aldehídos.
- Precursor fosfato para sintetizar fosfato de antimonio (SbPO4) mediante reacción con el metal antimonio a elevadas temperaturas.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?