79613
ácido meta-fosfórico
puriss. p.a., ACS reagent, ≥33.5% (T)
Sinónimos:
Ácido metafosfórico
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Quality Level
form
crystalline
contains
57-63% NaPO3 as stabilizer
concentration
≥33.5% (T)
technique(s)
HPLC: suitable
solubility
water: miscible
density
2 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChI key
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.