221287
Manganese(II) sulfate monohydrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
impurezas
MnO4- reducers, passes test
≤0.01% insolubles
pérdida
10.0-12.0% loss on ignition
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.02%
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?