12658
Potassium sulfate
meets analytical specification of Ph. Eur., 99-101%
About This Item
glycerol: soluble 1 gm in 75 ml
water: soluble 1 gm in 8.3 ml
alcohol: insoluble
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99-101%
Formulario
solid
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur.
impurezas
acidity or alkalinity, in accordance
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pérdida
≤0.5% loss on drying, 130 °C
solubilidad
boiling water: soluble 1 gm in 4 ml
glycerol: soluble 1 gm in 75 ml
water: soluble 1 gm in 8.3 ml
alcohol: insoluble
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
idoneidad
in accordance for appearance of solution
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?