Merck
Z744035
Sigma-Aldrich
Fotorreactor Penn PhD M2
Sinónimos:
photoreactor
About This Item
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.21
AC/DC input
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
feature
thermocouple type K-Type Thermocouple
(Touch Screen: 3.5” TFT LCD; 320 x 480 resolution)
reaction suitability
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
parameter
(Variable stir bar control 100 - 2000 RPM)
0-95% RH at 10-40 °C
W × H × D
11.4 cm × 27.2 cm × 27.9 cm
4.5 in. × 10.7 in. × 11.0 in.
shipped in
ambient
General description
El fotorreactor Penn PhD M2 es un instrumento de sobremesa diseñado para que los químicos y los investigadores aceleren las reacciones químicas utilizando catálisis de fotoredox. El fotorreactor M2 combina iluminación LED, agitación mecánica y enfriamiento en un solo dispositivo. Los parámetros definidos por el usuario de temperatura, intensidad, velocidad de agitación y tiempo crean una valiosa herramienta para la repetibilidad, trazabilidad, eficiencia y coherencia de los resultados. El fotorreactor M2 aborda la posibilidad de agilizar las secuencias sintéticas y crear valiosas estrategias para abordar algunos de los desafíos de la construcción de moléculas en el descubrimiento de fármacos.
Características y beneficios
  • El diseño modular permite su uso con una variedad de longitudes de onda: 450 nm (incluido), 420 nm (se vende por separado), 395 nm (se vende porseparado) y 365 nm (se vende por separado)
  • El entorno reflectante de 360 grados maximiza la captura de fotones en el área superficial
  • El bloqueo del escudo de luz evita la exposición del usuario a rayos de luz dañinos
  • La pantalla táctil interactiva controla los parámetros de reacción
  • Aprobado por Intertek ETL, CE y CB
  • Parámetros definidos por el usuario: temperatura, intensidad de luz, velocidad del ventilador y agitación
  • Opciones de parada automática, pausa y reinicio
  • Admite tamaños de viales gc, 4, 8, 20, 40 ml
  • Se dispone de soportes para viales múltiples que permiten la ejecución en paralelo de cuatro viales de 8 ml y cinco viales de 4 ml reacciones.
  • Control de la temperatura mediante un termopar tipo K.
Disponibilidad de tipos de enchufe regionales
  • Z744035-1EA-US: tipo B
  • Z744035-1EA- IN: tipo D
  • Z744035-1EA-EU-E: tipo E
  • Z744035-1EA-EU-F: tipo F
  • Z744035-1EA- UK: tipo G
  • Z744035-1EA- CN: tipo I
  • Z744035-1EA- CH: Tipo J
Tecnología de fotocatálisis Spotlight
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
This review provides a summary of recent approaches in developing green methods for visible-light-mediated reactions that operate under mild conditions and avoid the need for toxic transition-metal catalysts or harsh reaction conditions.
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
Ver todo