900539
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3
Sinónimos:
tris[2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-pyridinyl-κN]-5-fluorophenyl-κC]- iridium
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
372.5 °C
activación del fotocatalizador
430 nm
cadena SMILES
[Ir](c5c(ccc(c5)F)c6nccc(c6)C(C)(C)C)(c3c(ccc(c3)F)c4nccc(c4)C(C)(C)C)c1c(ccc(c1)F)c2nccc(c2)C(C)(C)C
InChI
1S/3C15H15FN.Ir/c3*1-15(2,3)12-8-9-17-14(10-12)11-4-6-13(16)7-5-11;/h3*4,6-10H,1-3H3;
Clave InChI
KBFAZTBWJUCETR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)