900692
2,4,6-Tris(4-methoxyphenyl)pyrylium tetrafluoroborate
Sinónimos:
2,4,6-Tri-p-anisylpyrylium (TAP) fluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
346-351 °C
cadena SMILES
COC(C=C1)=CC=C1C2=[O+]C(C3=CC=C(OC)C=C3)=CC(C4=CC=C(OC)C=C4)=C2.FB(F)F.[F-]
InChI
1S/C26H23O4.BF3.FH/c1-27-22-10-4-18(5-11-22)21-16-25(19-6-12-23(28-2)13-7-19)30-26(17-21)20-8-14-24(29-3)15-9-20;2-1(3)4;/h4-17H,1-3H3;;1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
BYUPZXIJGVBLGP-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Otras notas
Cyclization–endoperoxidation cascade reactions of dienes mediated by a pyrylium photoredox catalyst
Metal-Free Ring-Opening Metathesis Polymerization
Cationic Polymerization of Vinyl Ethers Controlled by Visible Light
Electron-Transfer-Induced Diels ± Alder Reactions of Indole and Exocyclic Dienes: Synthesis and Quantum-Chemical Studies
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.