Y0001948
(S)-(+)-2-Aminobutanmide hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
levetiracetam
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
259-263 °C
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
Clave InChI
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)