PHR1447
Levetiracetam
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2(S)-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001253
traceable to USP 1359404
familia API
levetiracetam
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Clave InChI
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
Información sobre el gen
human ... CACNA1B(774) , SV2A(9900)
Descripción general
Levitiracetam, an analog of piracetam, is an antiepileptic drug widely used for the remedy of epileptic seizures, partial as well as generalized epilepsy.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)