PHR2432
(S)-(+)-2-Aminobutanmide hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001948
traceable to USP 1359437
familia API
levetiracetam
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
mp
259-263 °C
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
Clave InChI
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)