Y0001817
Pyrantel impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
pyrantel
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2/c1-6-7-4-3-5-8(6)2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
ZFDWWDZLRKHULH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)