1584105
USP
Pyrantel tartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Pyrantel (+)-tartrate salt, 1-Methyl-2-(2-[2-thienyl]ethenyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pyrantel
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCCN=C1\C=C\c2cccs2
InChI
1S/C11H14N2S.C4H6O6/c1-13-8-3-7-12-11(13)6-5-10-4-2-9-14-10;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4-6,9H,3,7-8H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b6-5+;/t;1-,2-/m.1/s1
Clave InChI
VWRCYAZJKNPEQR-NIEARKAZSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)